Imprimer
5-Acetyl-2-chloro-6-methylnicotinonitrile 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR32063-1G OR32063-5G
APOSOR32063-1GEA 306 EUR
APOSOR32063-1G APOSOR32063-5G
5-Acetyl-2-chloro-6-methylnicotinonitrile 97%
5-Acetyl-2-chloro-6-methylnicotinonitrile
Formule: C₉H₇ClN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01315263
Numéro CAS: 121348-15-0