Imprimer
2-(Bromomethyl)-2,6-dihydroimidazo[1,2-c]quinazolin-5(3H)-one 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR32051-1G OR32051-5G
APOSOR32051-1GEA 538 EUR
APOSOR32051-1G APOSOR32051-5G
2-(Bromomethyl)-2,6-dihydroimidazo[1,2-c]quinazolin-5(3H)-one 95%
2-(Bromomethyl)-2,6-dihydroimidazo[1,2-c]quinazolin-5(3H)-one
Formule: C₁₁H₁₀BrN₃O
Poids moléculaire: 280.13 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08056599
Numéro CAS: 139047-54-4