Imprimer
1-(2-Bromoéthoxy)-4-méthoxybenzène 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR32047-1G OR32047-25G OR32047-5G
APOSOR32047-1GEA 180 EUR
APOSOR32047-1G APOSOR32047-25G APOSOR32047-5G
1-(2-Bromoéthoxy)-4-méthoxybenzène 95%
1-(2-Bromoéthoxy)-4-méthoxybenzène
Formule: C₉H₁₁BrO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017893
Numéro CAS: 22921-76-2