Imprimer
2-Chloro-N-(4-morpholinophenyl)acetamide 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR32038-1G OR32038-5G
APOSOR32038-1GEA 270 EUR
APOSOR32038-1G APOSOR32038-5G
2-Chloro-N-(4-morpholinophenyl)acetamide 95%
2-Chloro-N-(4-morpholinophenyl)acetamide
Formule: C₁₂H₁₅ClN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00172685
Numéro CAS: 170655-46-6