Imprimer
2-(Dimethylamino)-2-(1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)acetonitrile 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR32037-1G OR32037-5G OR32037-25G
APOSOR32037-1GEA 180 EUR
APOSOR32037-1G APOSOR32037-5G APOSOR32037-25G
2-(Dimethylamino)-2-(1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)acetonitrile 95%
2-(Dimethylamino)-2-(1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)acetonitrile
Formule: C₉H₁₃N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00231710
Numéro CAS: 117068-07-2