Imprimer
2-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)acetonitrile 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-(1,2,4-Triazol-1-yl)acetonitrile
OR32027-1G OR32027-5G
APOSOR32027-1GEA 63.8 EUR
APOSOR32027-1G APOSOR32027-5G
2-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)acetonitrile 95%
2-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)acetonitrile
Formule: C₄H₄N₄
Poids moléculaire: 108.1 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00792910
Numéro CAS: 81606-79-3