Imprimer
5,7-Dimethyl-4-hydroxypyrido[2,3-d]pyrimidine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 5,7-DIMETHYLPYRIDO[2,3-D]PYRIMIDIN-4(3H)-ONE
OR32009-1G OR32009-5G
APOSOR32009-1GEA 339 EUR
APOSOR32009-1G APOSOR32009-5G
5,7-Dimethyl-4-hydroxypyrido[2,3-d]pyrimidine 95%
5,7-Dimethyl-4-hydroxypyrido[2,3-d]pyrimidine
Formule: C₉H₉N₃O
Poids moléculaire: 175.19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00143415
Numéro CAS: 1913-72-0