Imprimer
2-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)phenol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR32000-1G OR32000-5G
APOSOR32000-1GEA 105 EUR
APOSOR32000-1G APOSOR32000-5G
2-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)phenol 95%
2-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)phenol
Formule: C₈H₆N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00020713
Numéro CAS: 1008-65-7