Imprimer
3-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzonitrile 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-((Trimethylsilyl)ethynyl)benzonitrile
OR3192-1G OR3192-5G
APOSOR3192-1GEA 89.9 EUR
APOSOR3192-1G APOSOR3192-5G
3-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzonitrile 99%
3-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzonitrile
Formule: C₁₂H₁₃NSi
Point de fusion: 42…47 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09260494
Numéro CAS: 190771-22-3