4,4-Dimethylcyclohex-2-en-1-on-2-ylboronic acid pinacol ester
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₄H₂₃BO₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09027074 Numéro CAS: 219489-09-5 |