Imprimer
p-Xylène-α-thiol 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): p-Xylene-α-thiol
OR31845-25ML OR31845-5ML
APOSOR31845-25MLEA 473 EUR
APOSOR31845-25ML APOSOR31845-5ML
p-Xylène-α-thiol 97%
p-Xylène-α-thiol
Formule: C₈H₁₀S
Point de fusion: 116…118/35mm °C
Densité: 1,023 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039652
Numéro CAS: 4498-99-1
EINECS: 224-796-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III