2-(Oxiran-2-ylmethoxy)benzonitrile 95+%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₀H₉NO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01632505 Numéro CAS: 38465-16-6 |