Imprimer
7-Bromo-5-nitroindoline 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR318110-1G OR318110-5G
APOSOR318110-1GEA 37.7 EUR
APOSOR318110-1G APOSOR318110-5G
7-Bromo-5-nitroindoline 95+%
7-Bromo-5-nitroindoline
Formule: C₈H₇BrN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09258800
Numéro CAS: 87240-06-0