Imprimer
1-Acetyl-5-bromoindolin-7-amine 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR318106-1G OR318106-5G
APOSOR318106-1GEA 459 EUR
APOSOR318106-1G APOSOR318106-5G
1-Acetyl-5-bromoindolin-7-amine 95+%
1-Acetyl-5-bromoindolin-7-amine
Formule: C₁₀H₁₁BrN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09258794
Numéro CAS: 133433-62-2