Imprimer
Methyl-3-amino-5-methylthiophene-2-carboxylate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Methyl 3-amino-5-methylthiophene-2-carboxylate
OR318100-1G OR318100-5G OR318100-10G
APOSOR318100-1GEA 66.7 EUR
APOSOR318100-1G APOSOR318100-5G APOSOR318100-10G
Methyl-3-amino-5-methylthiophene-2-carboxylate 97%
Methyl-3-amino-5-methylthiophene-2-carboxylate
Formule: C₇H₉NO₂S
Poids moléculaire: 171.214 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00130095
Numéro CAS: 76575-71-8