Imprimer
(1-(Pyridin-2-yl)cyclohexyl)methanamine tosylate salt 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR318090-1G OR318090-10G OR318090-5G
APOSOR318090-1GEA 487 EUR
APOSOR318090-1G APOSOR318090-10G APOSOR318090-5G
(1-(Pyridin-2-yl)cyclohexyl)methanamine tosylate salt 95+%
(1-(Pyridin-2-yl)cyclohexyl)methanamine tosylate salt
Formule: C₁₉H₂₆N₂O₃S
Poids moléculaire: 362.49 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11226765
Numéro CAS: 1170797-45-1