Imprimer
2-Cyclopropylbenzoic acid 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR318088-1G OR318088-10G OR318088-5G
APOSOR318088-1GEA 122 EUR
APOSOR318088-1G APOSOR318088-10G APOSOR318088-5G
2-Cyclopropylbenzoic acid 95+%
2-Cyclopropylbenzoic acid
Formule: C₁₀H₁₀O₂
Point de fusion: 101 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01550965
Numéro CAS: 3158-74-5