Imprimer
4-[(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)oxy]aniline 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR318072-1G OR318072-5G
APOSOR318072-1GEA 273 EUR
APOSOR318072-1G APOSOR318072-5G
4-[(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)oxy]aniline 95+%
4-[(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)oxy]aniline
Formule: C₁₂H₁₃N₃O
Poids moléculaire: 215.26 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01895360
Numéro CAS: 55749-90-1