Imprimer
1-(Pyridin-2-yl)-1,4-diazepane hydrochloride 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-(Pyridin-2-yl)homopiperazine hydrochloride
OR318071-1G OR318071-5G OR318071-10G
APOSOR318071-1GEA 258 EUR
APOSOR318071-1G APOSOR318071-5G APOSOR318071-10G
1-(Pyridin-2-yl)-1,4-diazepane hydrochloride 95+%
1-(Pyridin-2-yl)-1,4-diazepane hydrochloride
Formule: C₁₀H₁₆ClN₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11840325
Numéro CAS: 1177314-80-5