Imprimer
Ethyl-2-cyclohexyl-2-oxoacetate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR318068-1G OR318068-5G
APOSOR318068-1GEA 33.5 EUR
APOSOR318068-1G APOSOR318068-5G
Ethyl-2-cyclohexyl-2-oxoacetate 97%
Ethyl-2-cyclohexyl-2-oxoacetate
Formule: C₁₀H₁₆O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09055348
Numéro CAS: 13275-31-5