Imprimer
2-(4-Acetyl-1,4-diazepan-1-yl)ethanamine 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR318064-1G OR318064-10G OR318064-5G
APOSOR318064-1GEA 395 EUR
APOSOR318064-1G APOSOR318064-10G APOSOR318064-5G
2-(4-Acetyl-1,4-diazepan-1-yl)ethanamine 95+%
2-(4-Acetyl-1,4-diazepan-1-yl)ethanamine
Formule: C₉H₁₉N₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09258788
Numéro CAS: 928003-92-3