Imprimer
N-(Pyridin-3-ylmethyl)ethanamine 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): N-Ethyl-N-(3-pyridylmethyl)amine
OR318059-10G OR318059-5G
APOSOR318059-10GEA 89.9 EUR
APOSOR318059-10G APOSOR318059-5G
N-(Pyridin-3-ylmethyl)ethanamine 95+%
N-(Pyridin-3-ylmethyl)ethanamine
Formule: C₈H₁₂N₂
Poids moléculaire: 136.2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04557869
Numéro CAS: 3000-75-7