Imprimer
2-(2-Mercaptoethyl)isoindoline-1,3-dione 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): N-(2-Sulphanylethyl)phthalimide
OR318057-1G OR318057-10G OR318057-5G
APOSOR318057-1GEA 503 EUR
APOSOR318057-1G APOSOR318057-10G APOSOR318057-5G
2-(2-Mercaptoethyl)isoindoline-1,3-dione 95+%
2-(2-Mercaptoethyl)isoindoline-1,3-dione
Formule: C₁₀H₉NO₂S
Poids moléculaire: 207.25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00023091
Numéro CAS: 4490-75-9