Imprimer
3-Amino-4-ethoxybenzoic acid 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR318056-1G OR318056-25G OR318056-5G
APOSOR318056-1GEA 235 EUR
APOSOR318056-1G APOSOR318056-25G APOSOR318056-5G
3-Amino-4-ethoxybenzoic acid 95+%
3-Amino-4-ethoxybenzoic acid
Formule: C₉H₁₁NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11052311
Numéro CAS: 875256-49-8