Imprimer
2,6-Di(pyridin-4-yl)pyrimidin-4-ol 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR318040-1G OR318040-5G OR318040-10G
APOSOR318040-1GEA 496 EUR
APOSOR318040-1G APOSOR318040-5G APOSOR318040-10G
2,6-Di(pyridin-4-yl)pyrimidin-4-ol 95+%
2,6-Di(pyridin-4-yl)pyrimidin-4-ol
Formule: C₁₄H₁₀N₄O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10688280
Numéro CAS: 14757-05-2