Imprimer
5-Cyclopropyl-2-thioxo-2,3-dihydro-1H-pyrimidin-4-one 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR318036-1G OR318036-5G OR318036-10G
APOSOR318036-1GEA 410 EUR
APOSOR318036-1G APOSOR318036-5G APOSOR318036-10G
5-Cyclopropyl-2-thioxo-2,3-dihydro-1H-pyrimidin-4-one 95+%
5-Cyclopropyl-2-thioxo-2,3-dihydro-1H-pyrimidin-4-one
Formule: C₇H₈N₂OS
Poids moléculaire: 168.22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10688279
Numéro CAS: 59698-21-4