Imprimer
2-Amino-3,7-dihydropyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-one 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR318028-1G OR318028-25G OR318028-5G
APOSOR318028-1GEA 52.2 EUR
APOSOR318028-1G APOSOR318028-25G APOSOR318028-5G
2-Amino-3,7-dihydropyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-one 95+%
2-Amino-3,7-dihydropyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-one
Formule: C₆H₆N₄O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09033259
Numéro CAS: 7355-55-7