Imprimer
3,5-Bis(methylsulphonyl)benzylamine hydrochloride 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR318026-1G OR318026-10G OR318026-5G
APOSOR318026-1GEA 318 EUR
APOSOR318026-1G APOSOR318026-10G APOSOR318026-5G
3,5-Bis(methylsulphonyl)benzylamine hydrochloride 95+%
3,5-Bis(methylsulphonyl)benzylamine hydrochloride
Formule: C₉H₁₄ClNO₄S₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10688274
Numéro CAS: 1171787-85-1