Imprimer
1-Ethyl-3-methyl-4-nitro-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR318019-1G OR318019-10G OR318019-5G
APOSOR318019-1GEA 200 EUR
APOSOR318019-1G APOSOR318019-10G APOSOR318019-5G
1-Ethyl-3-methyl-4-nitro-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 95+%
1-Ethyl-3-methyl-4-nitro-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Formule: C₇H₉N₃O₄
Poids moléculaire: 199.17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00207991
Numéro CAS: 26308-39-4