Imprimer
Thiophene-2,5-dicarboxylic acid mono-tert-butylester 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR318016-1G OR318016-10G OR318016-5G
APOSOR318016-1GEA 578 EUR
APOSOR318016-1G APOSOR318016-10G APOSOR318016-5G
Thiophene-2,5-dicarboxylic acid mono-tert-butylester 95+%
Thiophene-2,5-dicarboxylic acid mono-tert-butylester
Formule: C₁₀H₁₂O₄S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10688273
Numéro CAS: 503469-83-8