Imprimer
[R,S]-tert-Butyl-3-amino-2-methylpropionate 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR318014-1G OR318014-10G OR318014-5G
APOSOR318014-1GEA 578 EUR
APOSOR318014-1G APOSOR318014-10G APOSOR318014-5G
[R,S]-tert-Butyl-3-amino-2-methylpropionate 95+%
[R,S]-tert-Butyl-3-amino-2-methylpropionate
Formule: C₈H₁₇NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10688272
Numéro CAS: 120378-12-3