Imprimer
4-Chloro-6,7-dihydro-2-(methylthio)-7-phenyl-(5H)-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR318009-1G OR318009-10G OR318009-5G
APOSOR318009-1GEA 467 EUR
APOSOR318009-1G APOSOR318009-10G APOSOR318009-5G
4-Chloro-6,7-dihydro-2-(methylthio)-7-phenyl-(5H)-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine 95+%
4-Chloro-6,7-dihydro-2-(methylthio)-7-phenyl-(5H)-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Formule: C₁₃H₁₂ClN₃S
Poids moléculaire: 277.78 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00202984
Numéro CAS: 388572-68-7