Imprimer
tert-Butyl-3-aminopropyl(ethyl)carbamate 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): tert-Butyl 3-aminopropyl(ethyl)carbamate
OR318006-1G OR318006-5G
APOSOR318006-1GEA 249 EUR
APOSOR318006-1G APOSOR318006-5G
tert-Butyl-3-aminopropyl(ethyl)carbamate 95+%
tert-Butyl-3-aminopropyl(ethyl)carbamate
Formule: C₁₀H₂₂N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11052322
Numéro CAS: 273409-54-4