5-Methanesulphonyl-1H-indole-2-carboxylic acid
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₀H₉NO₄S Poids moléculaire: 239.25 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD10688267 Numéro CAS: 367501-41-5 |