Imprimer
1-Iodobutane
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1-Butyl iodide
OR3174-100G OR3174-500G
APOSOR3174-100GEA 72.5 EUR
APOSOR3174-100G APOSOR3174-500G
1-Iodobutane
1-Iodobutane
Formule: C₄H₉I
Point d'ébullition: 130…131 °C
Point de fusion: –103 °C
Densité: 1,617 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 33 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001098
Numéro CAS: 542-69-8
EINECS: 208-824-4
UN: 1993
ADR: 3,III