4-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-2(3H)-one
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₅BrN₂O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD12406103 Numéro CAS: 1086064-49-4 |