Imprimer
Ethyl-1-boc-3-azetidineacetate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR317235-1G OR317235-5G
APOSOR317235-1GEA 21.5 EUR
APOSOR317235-1G APOSOR317235-5G
Ethyl-1-boc-3-azetidineacetate
Ethyl-1-boc-3-azetidineacetate
Formule: C₁₂H₂₁NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11616049
Numéro CAS: 158602-35-8