Imprimer
Methyl-2-azetidinecarboxylate hydrochloride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Methyl azetidine-2-carboxylate hydrochloride
OR317227-1G OR317227-5G
APOSOR317227-1GEA 115 EUR
APOSOR317227-1G APOSOR317227-5G
Methyl-2-azetidinecarboxylate hydrochloride 95%
Methyl-2-azetidinecarboxylate hydrochloride
Formule: C₅H₁₀ClNO₂
Poids moléculaire: 151.59 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01861757
Numéro CAS: 162698-26-2