Imprimer
7-Oxo-2,6-diazaspiro[3.4]octane-2-carboxylic acid tert-butyl ester
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR317185-1G OR317185-250MG
APOSOR317185-1GEA 50.2 EUR
APOSOR317185-1G APOSOR317185-250MG
7-Oxo-2,6-diazaspiro[3.4]octane-2-carboxylic acid tert-butyl ester
7-Oxo-2,6-diazaspiro[3.4]octane-2-carboxylic acid tert-butyl ester
Formule: C₁₁H₁₈N₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18325190
Numéro CAS: 1234616-51-3