(R)-1-Boc-2-Azetidinemethanol
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
(R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-2-azetidinemethanol, (R)-1-Boc-2-azetidinemethanol
Formule:
C₉H₁₇NO₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03790937 Numéro CAS: 161511-90-6 |