Imprimer
Methyl-1-boc-3-azetidineacetate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): tert-Butyl 3-(2-methoxy-2-oxoethyl)azetidine-1-carboxylate
OR317161-1G OR317161-25G OR317161-5G
APOSOR317161-1GEA 74.1 EUR
APOSOR317161-1G APOSOR317161-25G APOSOR317161-5G
Methyl-1-boc-3-azetidineacetate
Methyl-1-boc-3-azetidineacetate
Formule: C₁₁H₁₉NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11559001
Numéro CAS: 497160-14-2