Imprimer
1-Azetidinecarboxylic acid-3-iodophenylmethyl ester
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR317157-1G OR317157-5G
APOSOR317157-1GEA 55.8 EUR
APOSOR317157-1G APOSOR317157-5G
1-Azetidinecarboxylic acid-3-iodophenylmethyl ester
1-Azetidinecarboxylic acid-3-iodophenylmethyl ester
Formule: C₁₁H₁₂INO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09026510
Numéro CAS: 939759-26-9