Imprimer
5,8-Dioxaspiro[3.4]octane-2-methanol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 5,8-Dioxaspiro[3.4]octan-2-ylmethanol
OR317131-1G OR317131-5G
APOSOR317131-1GEA 180 EUR
APOSOR317131-1G APOSOR317131-5G
5,8-Dioxaspiro[3.4]octane-2-methanol
5,8-Dioxaspiro[3.4]octane-2-methanol
Formule: C₇H₁₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23106218
Numéro CAS: 545882-60-8