Imprimer
1-Methylcyclobutanecarboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR317127-1G OR317127-5G
APOSOR317127-1GEA 65.4 EUR
APOSOR317127-1G APOSOR317127-5G
1-Methylcyclobutanecarboxylic acid
1-Methylcyclobutanecarboxylic acid
Formule: C₆H₁₀O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15527494
Numéro CAS: 32936-76-8