Imprimer

1-Cyclobutyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

Synonyme(s): 1-Cyclobutyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester

OR317114-1G OR317114-5G
APOSOR317114-1GEA 59.6 EUR
APOSOR317114-1G APOSOR317114-5G
1-Cyclobutyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
1-Cyclobutyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
Formule: C₁₃H₂₁BN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16659010
Numéro CAS: 1002309-48-9

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR