Imprimer
3,3-Dimethoxycyclobutane-1-carboxylate methyl ester 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR317106-100G OR317106-25G
APOSOR317106-100GEA 522 EUR
APOSOR317106-100G APOSOR317106-25G
3,3-Dimethoxycyclobutane-1-carboxylate methyl ester 96%
3,3-Dimethoxycyclobutane-1-carboxylate methyl ester
Formule: C₈H₁₄O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11111944
Numéro CAS: 98231-07-3