5'-Bromo-2'-chloroacetophenone 99%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₆BrClO Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD02683851 Numéro CAS: 105884-19-3 |