1-Bromocarbazole 99%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₂H₈BrN Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD18450164 Numéro CAS: 16807-11-7 |