Imprimer
(S)-(-)-3-(Benzyloxycarbonyl)oxazolidine-4-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR316041-1G OR316041-5G
APOSOR316041-1GEA 95.9 EUR
APOSOR316041-1G APOSOR316041-5G
(S)-(-)-3-(Benzyloxycarbonyl)oxazolidine-4-carboxylic acid
(S)-(-)-3-(Benzyloxycarbonyl)oxazolidine-4-carboxylic acid
Formule: C₁₂H₁₃NO₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00274193
Numéro CAS: 97534-82-2