Imprimer
N-Boc-4-methylene-L-proline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR316016-1G OR316016-5G
APOSOR316016-1GEA 24.4 EUR
APOSOR316016-1G APOSOR316016-5G
N-Boc-4-methylene-L-proline
N-Boc-4-methylene-L-proline
Formule: C₁₁H₁₇NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01861787
Numéro CAS: 84348-38-9